Documentos Principais
Y0002397
Vasicine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Vasicine, (−)-Peganine, (3S)-1,2,3,9-Tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazolin-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C2=NC3=CC=CC=C3CN2CC1
InChI
1S/C11H12N2O/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13/h1-4,10,14H,5-7H2/t10-/m0/s1
chave InChI
YIICVSCAKJMMDJ-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. Compendial materials should be used for the purpose described in the appropriate monograph unless otherwise authorized by the National Competent Authority. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
e.g. pharmaceutical (small molecule)
Embalagem
Unit quantity: 15mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)