Documentos Principais
PHL89252
Myricetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin, Myricetol
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.989,00
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.989,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O8
Número CAS:
Peso molecular:
318.24
Beilstein:
332331
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
chave InChI
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)