W4394
Withaferin A
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,6-Epoxy-4,27-dihydroxy-1-oxowitha-2,24-dienolide, Withaferine A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Withania somnifera)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
pf
252-253 °C
grupo funcional
epoxy
ketone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5O[C@]56[C@@H](O)C=CC(=O)[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]23C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
chave InChI
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
438.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
226 °C