Documentos Principais
Y0002076
Asparagine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,6-Dioxo-2,5-piperazinediacetamide, 2,2′-[(2Ξ,5Ξ)-3,6-Dioxopiperazine-2,5-diyl]diacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
228.21
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
asparagine
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Asparagine impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)