A1330000
Ácido L-aspártico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido (S)-(+)-aminosuccínico, Ácido (S)-aminobutanodioico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aspartic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)