Documentos Principais
1043513
USP
L-Asparagina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amida de ácido (S)-2-aminossuccínico, 4-Amida de ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminossuccinâmico
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723527
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1043513 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
asparagine
fabricante/nome comercial
USP
pf
233-235 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Asparagine monohydrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Asparagine
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Asparagina BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A4284
L-Asparagina
L-Asparagina from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
A7094
L-Asparagina