Documentos Principais
SU860199
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 1000 ea, volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)
clear glass
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E. × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
espessura do septo
1.3 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 8-425
Informações legais
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)