Documentos Principais
SU860144
Supelco
Short thread autosampler vial, clear glass, 11.6 x 32 mm (vial only)
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
Características
graduated with marking spot
embalagem
pkg of 1000 ea
diâmetro × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
volume
0.2 mL
conector
thread for 9 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)