Documentos Principais
SU860133
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass
descrição
cap not included
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 8-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)