Documentos Principais
SU860107
Supelco
Vial Rack for SPME
Acrylic Vial Rack for SPME Vial, L × W × H 160 mm × 160 mm × 30 mm, 25 cavities, cavity diam. 24 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear acrylic
Características
25 cavities
embalagem
pkg of 1 ea
C × L × A
160 mm × 160 mm × 30 mm
diâmetro da cavidade
24 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)