Documentos Principais
SAAR5825700
Tetraboroato dissódico deca-hidratado
univAR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B4Na2O7 · 10H2O
Número CAS:
Peso molecular:
381.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5825700EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)