Documentos
SAAR5822320
Cloreto de sódio
univAR
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
embalagem
bucket of 5 kg (SAAR5822320FL)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822320EM)
pf
801 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)