Documentos Principais
SAAR5041950
Potassium carbonate
anhydrous, univAR
About This Item
Fórmula linear:
K2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Beilstein:
4267587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau:
anhydrous
grau
anhydrous
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5041950EM)
pf
891 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)