Documentos Principais
SYNC314125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
Sinônimo(s):
Synthware C314125, coil-type condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 755,00
R$ 755,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 755,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 755,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C314125
Total A
300 mm
espiral C
125 mm
tamanho da mangueira
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)