Key Documents
PHL89897
α-Allocryptopine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Allocryptopine, α-Fagarine, β-Homochelidonine, Thalictrimine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23NO5
Número CAS:
Peso molecular:
369.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3
chave InChI
HYBRYAPKQCZIAE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)