Documentos Principais
700213P
Avanti
Allocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.214,00
R$ 2.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.214,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O5
Peso molecular:
408.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.214,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-PGHAKIONSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700213P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)