282197
Carvacrol
98%
Sinônimo(s):
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
pb
236-237 °C (lit.)
pf
3-4 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter