Documentos Principais
PHL89175
Ácido clorogênico
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Ácido 1,4,5-tri-hidroxiciclo-hexanocarboxílico 3-(3,4-di-hidroxicinamato), Ácido 3-(3,4-di-hidroxicinamoil)quínico
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.934,00
R$ 2.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.934,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18O9
Número CAS:
Peso molecular:
354.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
chave InChI
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum crataegus echinacea hedera humulus hypericum melissa pimpinella plantago salvia sambucus valeriana
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Caffeic acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0625
Caffeic acid
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin