Documentos Principais
PHL85696
DL-Goitrin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5-Ethenyl-2-oxazolidinethione
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.367,00
R$ 3.367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.367,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NOS
Número CAS:
Peso molecular:
129.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.367,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NCC(O1)C=C
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-4-3-6-5(8)7-4/h2,4H,1,3H2,(H,6,8)
chave InChI
UZQVYLOFLQICCT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)