Documentos Principais
PHL83880
Obtusifolin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2,8-Dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-9,10-anthracenedione
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.146,00
R$ 4.146,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.146,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
284.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.146,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(C(C(OC)=C(O)C(C)=C2)=C2C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-6-9-12(16(21-2)13(7)18)15(20)11-8(14(9)19)4-3-5-10(11)17/h3-6,17-18H,1-2H3
chave InChI
NYRXUBDGDSRBGB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)