Documentos Principais
PHL80020
Sorbic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.115,00
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.115,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Beilstein:
1098547
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
132-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
chave InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)