O7631-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-6
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Sinônimo(s):
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 6 (RM-6), Oil Reference Standard, AOCS No. 6, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
pkg of 100 mg (Neat)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
Analito
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)