O7381-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-4
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Sinônimo(s):
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 4 (RM-4), Oil Reference Standard, AOCS No. 4, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Outras notas
Analito
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?