Documentos Principais
K08670869
Kromasil® NH2 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
Kromasil®
fabricante/nome comercial
Kromasil® KR100-5-NH2-4.6X150
disponibilidade
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
150 mm × 4.6 mm
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informações legais
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)