G1007216
HPLC Analysis of Caffeine and Theophylline on SeQuant® ZIC-HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: 1.50448 Sequant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50448.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 0.1 mL/min
pressure: 403 psi (2.8 MPa)
detector: 254 nm
injection: 5 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
Analito
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)