Documentos Principais
Z264385
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 635,00
R$ 635,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 635,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
R$ 635,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
stainless steel needle (PTFE coated tip)
tamanho da agulha
26s ga
Características
needle type fixed
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80050
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Descrição geral
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)