Documentos Principais
Z169617
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × C × A
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
saída
6 W
Descrição geral
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informações legais
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)