Documentos Principais
Z169633
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output8 W, AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
E-Series Ultraviolet Lamp
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.563,00
R$ 6.563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.563,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
R$ 6.563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × C × A
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
saída
8 W
Descrição geral
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informações legais
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
HPLC Analysis of EDTA on SeQuant ZIC-HILIC
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Questions
  1. How long can the UV lamp be turned on? Wish to use it to irradiate samples for up to 24 hours. Thanks
    1 answer
    1. The average useful life of each UV-A bulb is an estimated 3,000 hours.