G1007214
HPLC Analysis of Azacitidine on SeQuant™ ZIC-HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: SeQuant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50455.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium Acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: 242 nm
injection: 10 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
Azecitidine
Impurity
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)