G006165
LC/MS Analysis of Fluoroamphetamine Drugs of Abuse on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
gradient: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
injection: 2 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
componente de fase móvel
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)