G005264
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560 (24940-U)
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 210 °C for 2 min, 31 mL/min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: SPB-624, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.4 μm (24255)
oven: 40 °C (2 min), 7 °C/min to 135 °C, 30 °C/min to 230 °C (3 min)
inj. temp.: 150 °C
MSD interface: 200 °C
scan range: m/z = 35-350
carrier gas: helium, 1.2 mL/min
injection: 30:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
aplicação(ões)
environmental
Informações legais
Analito
acessório
coluna analítica
padrão
preparação de amostras
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)