28463-U
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Parâmetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
45
df
1.00 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
C × D.I.
20 m × 0.18 mm
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
tipo de coluna
capillary intermediate polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Outras notas
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters