Documentos Principais
22780
Supelco
Fritless Purge Sampler Glassware
size 5 mL, Tekmar® 14-2336-024
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
suitable for EPA 601
Características
fritted: no
fabricante/nome comercial
Tekmar® 14-2336-024
tamanho
5 mL
aplicação(ões)
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Tekmar® 2000/3000
Aplicação
For use with Tekmar 2000/3000 & Velocity XPT Concentrators
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.