Documentos
F7050
SAFC
Suplemento de ácidos graxos
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Recomendado para uso a 0,25 a 0,5 ml por litro com células de ovário de hamsters chineses, mas é considerado como tendo uma aplicação mais ampla.
Outras notas
Sem componente animal. Mistura aquosa proprietária de ácidos graxos que se descobriu serem ideais para o crescimento celular e a expressão proteica.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Paul McCusker et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(9), e0004994-e0004994 (2016-09-14)
Fascioliasis (or fasciolosis) is a socioeconomically important parasitic disease caused by liver flukes of the genus Fasciola. Flukicide resistance has exposed the need for new drugs and/or a vaccine for liver fluke control. A rapidly improving 'molecular toolbox' for liver
Aris A Polyzos et al.
Cell metabolism, 29(6), 1258-1273 (2019-04-02)
The basis for region-specific neuronal toxicity in Huntington disease is unknown. Here, we show that region-specific neuronal vulnerability is a substrate-driven response in astrocytes. Glucose is low in HdhQ(150/150) animals, and astrocytes in each brain region adapt by metabolically reprogramming