Documentos Principais
48913
Supelco
EPA TCL Pesticides Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8081,8270
MISA (Canada) Group 22
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Aldrin
    α-BHC
    β-BHC
    Lindane
    δ-BHC
    Heptachlor
    Endrin Ketone
    4,4′-DDE
    p,p-DDD
    Heptachlor exo-epoxide
    4,4′-DDT
    Dieldrin
    α-Endosulfan
    β-Endosulfan
    Endosulfan sulfate
    Endrin
    Endrin Aldehyde
    Methoxychlor
    Ver tudo (18)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.44 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)