Documentos Principais
48858-U
Supelco
EPA Pesticide Mix
in methanol: methylene chloride (98:2) (varied), TraceCERT®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 608,625,IP-8,TO-4,TO-10
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in methanol: methylene chloride (98:2) (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Analito
Descrição
    Aldrin 10 μg/mL
    α-BHC
    β-BHC
    Lindane 10 μg/mL
    δ-BHC
    4,4'-DDD 60 μg/mL
    4,4,'-DDE 20 μg/mL
    4,4′-DDT 60 μg/mL
    Dieldrin 20 μg/mL
    α-Endosulfan 20 μg/mL
    β-Endosulfan 20 μg/mL
    Endosulfan sulfate 60 μg/mL
    Endrin 20 μg/mL
    Endrin aldehyde 60 μg/mL
    Heptachlor 10 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 10 μg/mL
    Ver tudo (16)
Palavra indicadora
Danger
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Edgar Cruz-Acevedo et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(7), 475-475 (2020-07-03)
The Western Sandpiper, Calidris mauri, is one of the most abundant migratory shorebirds in the Western Hemisphere. Both Bahia Santa Maria (SM) and Ensenada Pabellones (EP) in Sinaloa, Mexico, are critical wintering sites for this species. We described the presence
Pilar Gómez-Ramírez et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 104(5), 559-567 (2020-03-19)
Nineteen loggerhead sea turtles (Caretta caretta) stranded along the southwestern Mediterranean coastline (Andalusia) were used in this study. A total of 68 samples of fat (n = 18), liver (n = 15), kidney (n = 13), pectoral muscle (n = 19), and brain (n = 3) were analysed for total