CRM48166
Underground Storage Tank (UST) Modified DRO
certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL each component in hexane, ampule of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL each component in hexane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.