Documentos Principais
493856
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzaldehyde
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.234,00
25 G
R$ 2.873,00
R$ 1.234,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.234,00
25 G
R$ 2.873,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.234,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
226 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C=O)cc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4-Dimethylbenzaldehyde (3,4-DMB) is a benzaldehyde derivative. It is the OH radical initiated oxidative degradation product of trimethylbenzene.[1] The rate coefficient of the gas-phase reaction between 3,4-DMB and OH radical is 24.6±4.0×10-12cm3molecule-1s-1.[1] The vibrational analysis of 3,4-DMB based on FT-IR spectra, FT-Raman spectra, ab initio and density functional theory (DFT) calculations have been reported.[2] It is formed as an intermediate during the transformation of furfural into gasoline-range fuels using ZSM(Zeolite Socony Mobil)-5-based catalysts.[3]
Aplicação
3,4-Dimethylbenzaldehyde may be used in the synthesis of 3,4-dimethylmethcathinone (DMMC)[4] and 3,4-dimethyl-dibenzylidene sorbitol.[5]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Urinary excretion and metabolism of the newly encountered designer drug 3,4-dimethylmethcathinone in humans.
Shima N, et al.
Forensic Toxicology, 31(1), 101-112 (2013)
Synthesis of 3,4-Dimethyl-dibenzylidene Sorbitol at Room Temperature.
Yin ZY, et al.
Huaxue Shiji, 47(3), 174-174 (2006)
Catalytic fast pyrolysis of furfural over H-ZSM-5 and Zn/H-ZSM-5 catalysts.
Fanchiang WL and Lin YC.
Applied Catalysis A: General, 419, 102-110 (2012)
Rate coefficients for the gas-phase reaction of hydroxyl radicals with the dimethylbenzaldehydes.
Clifford GM and Wenger JC.
International Journal of Chemical Kinetics, 38(9), 563-569 (2006)
Vibrational spectroscopy investigation using ab initio and density functional theory analysis on the structure of 3, 4-dimethylbenzaldehyde.
Sundaraganesan N, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 68(3), 680-687 (2007)