Documentos Principais
CRM40433
Supelco
beta-Pinene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of
Selecione um tamanho
1 AMP
R$ 675,00
R$ 675,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 AMP
R$ 675,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 675,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of
concentração
2000 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[C@H]21C(C(C2)C(=C)CC1)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
chave InChI
WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Camphene 95%
Sigma-Aldrich
456055
Camphene
Terpene Mix A certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Supelco
CRM40755
Terpene Mix A