Documentos
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
Sinônimo(s):
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
202-792-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentração
≥60.0% (GC)
pb
175 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 47 °C
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
chave InChI
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
47 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7