G-013
Ginkgo Biloba Terpene Lactones Mix
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composição
Bilobalid
Ginkgolide A
Ginkgolide B
Ginkgolide C
Ginkgolide J
embalagem
ampule of 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL each component in acetonitrile
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
genus ginkgo
Ginkgo biloba extract is a mixture of biologically active secondary metabolites. The main constituents are bilobalide (BB), ginkgolide A (GA), ginkgolide B (GB) and ginkgolide C (GC). Ginkgo biloba extracts include around 300 compounds, with major constituents being flavonoids and terpene lactones. Terpene lactones make up to 6% of the total extract.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)