Documentos Principais
Y0001841
Sulfato de hidroxicloroquina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
433.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
hydroxychloroquine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase.
O sulfato de hidroxicloroquina é um medicamento antirreumático modificador do curso da doença (MMCD) anti-inflamatório (por meio do TNF) e um inibidor da heme polimerase. Ele é usado no tratamento de malária.
Embalagem
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3