Documentos Principais
96892
Supelco
1,4-Butanodiol diglicidil éter
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
115238
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
~10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
266 °C (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
chave InChI
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)