Documentos Principais
94708
Supelco
1,5-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Sinônimo(s):
1,5-Naphthalenediol
About This Item
Fórmula linear:
C10H6(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
2044951
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0 % (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
259-261 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
chave InChI
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)