Documentos Principais
92676
Supelco
2-Amino-3-hydroxypyridine
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-3-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Beilstein:
109868
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
168-172 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
chave InChI
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)