Documentos Principais
93884
Supelco
2-Amino-5-methylphenol
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 6-Amino-m-cresol
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Beilstein:
386144
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
159-162 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
chave InChI
HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)