144894
4-Amino-3-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-m-cresol, 4-Hydroxy-2-methylaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
176-179 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
chave InChI
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3