845106
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650 MiniChrom Column
phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinônimo(s):
MiniChrom
Selecione um tamanho
R$ 1.520,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.520,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
PEEK
linha de produto
TOYOPEARL®
Características
counter ion Cl-
classe(s) química(is) do analito
proteins
fabricante/nome comercial
Tosoh 45106
Parâmetros
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 8 mm
volume do leito
5 mL
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
75 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-13
capacidade
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilidade
Especificações
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)