822856
TSKgel® UltraSW Aggregate (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh UltraSW Aggregate, 22856
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
TSKgel UltraSW Aggregate columns have a slightly larger pore size and smaller (3 μm) particle size than the industry-leading TSKgel G3000SWxl (5 μm) and SuperSW3000 (4 μm) columns. These 30 cm x 7.8 mm ID silica-based, stainless steel columns offer reduced lot-to-lot variation, long column life, reduction of unspecified adsorption, and superior recovery of aggregates.
The calibration curve of the TSKgel UltraSW Aggregrate column shows a separation range up to around 2 million Da, which provides better resolution of aggregates/multimers of a mAb than the TSKgel SuperSW mAb columns..
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.