Documentos Principais
808540
TSKgel® G2000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinônimo(s):
Colunas TSKgel® SWXL
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC TSKgel® G3000SWXL, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08540
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Amplamente consideradas as colunas ideais para análise de biopolímeros por GFC, as colunas TSKgel SWXL apresentam alto volume de poros por unidade de volume da coluna, baixa adsorção de amostra e excelente eficiência da coluna, o que contribui para uma resolução imbatível de amostras. Com partículas de 5 μm e poros de 125 Å, o TSKgel G2000SWXL é uma excelente escolha para separações de proteínas e peptídeos pequenos. A faixa de fracionamento se aplica a amostras de proteína globular de até 150.000 Da.
forma física
Enviado em 0,05% de NaN3 e 0,1 M de Na2SO4 em 0,1 M de tampão fosfato, pH 6,7.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. is this column stable at pH 9.1 diammonium hydrogen phosphate as buffer?
    1 answer
    1. The operating pH range for this column is 2.5-7.5, so it is not stable at pH 9.1 with diammonium hydrogen phosphate as a buffer.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf